Learn More
Bismaléimide étendu à l’imide, poudre, BMI-3000, Thermo Scientific™
Code produit 15422747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422747 25 g 25g
15432747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15422747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046681.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 921213-77-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Imide-extended bismaleimide
Couleur Jaune
Note relative au nom BMI-3000
Forme physique Poudre
Quantité 25 g