Learn More
Imidocarb, TRC
Product Code. 30137770
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30137770 100 g 100g
30132710 10 g 10g
30040835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137770 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI387550100G
 Article restreint
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27885-92-3
Formule moléculaire C19 H20 N6 O
Poids moléculaire (g/mol) 348.4
Synonyme Carbanilide, 3,3'-di-2-imidazolin-2-yl- (8CI), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea, 3,3'-Bis-(2-imidazolin-2-yl)carbanilide, Imidocarb, Piro-Stop
Nom IUPAC 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phényl]urée
SMILES O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
Specifications
Nom chimique ou matériau Imidocarb
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26)
Poids de la formule 348.1699