Learn More
Imidurea, 26-28 % d’azote, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10063300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10063300 100 g Flacon en verre -
10521121 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10063300 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268701000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.20€
    86.65€ / 100g
    Économisez 9.55€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39236-46-9
Formule moléculaire C11H16N8O8
Poids moléculaire (g/mol) 388.29
Numéro MDL MFCD00221482
Clé InChI ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
CID PubChem 38258
ChEBI CHEBI:51805
Nom IUPAC Urée 1-[3-(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]-3-[[[3-(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]carbamoylamino]méthyl]
SMILES C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidurea
Note relative au nom 26-28% nitrogen
pH 6.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Perte à la dessiccation 3.0 % max. (48 hrs) (vacuum, P2O5)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15, 4957
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 388.29
Pourcentage de pureté 26-28% nitrogen
Forme physique Liquide