Learn More
Imidurea, 26-28 % d’azote, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521121 250 g Flacon en verre 250g
10063300 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10521121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268702500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39236-46-9
Formule moléculaire C11H16N8O8
Poids moléculaire (g/mol) 388.29
Numéro MDL MFCD00221482
Clé InChI ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
CID PubChem 38258
ChEBI CHEBI:51805
Nom IUPAC Urée 1-[3-(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]-3-[[[3-(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]carbamoylamino]méthyl]
SMILES C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Imidurea
Note relative au nom 26-28% nitrogen
pH 6.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Perte à la dessiccation 3.0 % max. (48 hrs) (vacuum, P2O5)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Merck Index 15, 4957
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 388.29
Pourcentage de pureté 26-28% nitrogen
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.