Learn More
Iminodibenzyl 5-chlorure de carbonyle, TRC
Code produit 30136595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136595 10 g 10g
30135359 1 g 1g
30008116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI40810010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33948-19-5
Formule moléculaire C15 H12 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 257.71
Synonyme 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-(Chlorocarbonyl)-10,11-dihydrodibenzazepine, 5-Chlorocarbonyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Carbamazepine Dihydro Chlorocarbonyl Impurity
Nom IUPAC 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-chlorure de carbone
SMILES ClC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Iminodibenzyl 5-Carbonyl Chloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H12ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2
Poids de la formule 257.0607