Få mere at vide
Iminodibenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Iminodibenzyl |
| Point de fusion | 105°C to 108°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 152732 |
| Nom IUPAC | 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadéca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene |
| Poids de la formule | 195.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.