Learn More
Iminodibenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489476 100 g 100g
11479476 25 g 25g
11499476 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19204.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 494-19-9 | C14H13N | 195.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 494-19-9
Formule moléculaire C14H13N
Poids moléculaire (g/mol) 195.27
Numéro MDL MFCD00005070
Clé InChI ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
CID PubChem 10308
SMILES C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Iminodibenzyl
Point de fusion 105°C to 108°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 152732
Nom IUPAC 6,11-dihydro-5 H-benzo[b][1] benzazépine
Poids de la formule 195.27
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.