Learn More
Iminostilbène-10,11-dihydrodiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iminostilbene-10,11-dihydrodiol |
| CAS | 56211-73-5 |
| Formule moléculaire | C14H13NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | cis-10,11-Dihydro-5H-Dibenz[b,f]azepine-10,11-diol |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H13NO2/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(13)17/h1-8,13-17H/t13-,14+ |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)C2=CC=CC=C2NC3=CC=CC=C13 |
| Nom IUPAC | (10R,11S)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine-10,11-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.26 |
| Poids de la formule | 277.09 |