Learn More
Iminostilbène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10041920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10041920 10 g Flacon en verre 10g
10563141 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10041920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162540100
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 256-96-2
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00005071
Clé InChI LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
CID PubChem 9212
ChEBI CHEBI:47802
Nom IUPAC 11H-benzo[b][1] benzazépine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Iminostilbene
Note relative au nom 97%
Point de fusion 197°C to 201°C
Couleur Orange-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre fine