Learn More
Melford Monohydrate d'imipénem
Code produit 30018350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018350 100 mg 100mg
30018349 25 mg 25mg
30018348 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018350 Fournisseur Melford Code fournisseur I261000.1
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 74431-23-5
  • Formulemoléculaire:C₁₂H₁₇N₃O₄SH₂O​​
  • Masse moléculaire : 317,36
Spécification
CAS 74431-23-5
Formule moléculaire C12H17N3O4S - H2O