Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imipénème monohydraté, 98 %
Code produit 15505146 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15505146 250 mg 250mg
15595136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15505146 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455322500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    303.65€ / 250mg
    Économisez 57.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’imipénème monohydraté, Tienam, Primaxin, numéro CAS 74431-23-5, est un antibiotique carbapénème à large spectre qui interfère avec l’activité des protéines liant la pénicilline le long de la paroi cellulaire interne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’imipénème monohydraté est une bêta-lactamine dérivée du composé thiénamycine, produit par Streptomyces cattleya
• Perturbe l’intégrité de la paroi cellulaire, empêchant la division cellulaire et favorisant la lyse en interférant avec l’activité des protéines de liaison à la pénicilline
• L’imipénem est une céphalosporine de troisième génération qui peut tuer les bactéries à Gram négatif et à Gram positif
Applications
• Convient à l’étude de la résistance aux antibiotiques
• Qualité élevée et de laboratoire pour une utilisation dans les expériences in vitro et in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74431-23-5
Formule moléculaire C12H19N3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 317.36
Numéro MDL MFCD09753321
Clé InChI GSOSVVULSKVSLQ-XMCAPODCSA-N
CID PubChem 5282372
ChEBI CHEBI:51799
Nom IUPAC (5R,6S)-3-[2-(aminométhylidèneamino)éthylsulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2 -ene-2-acide carboxylique ; hydrate
SMILES O.C[C@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCN=CN)=C(N2C1=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Imipenem monohydrate
Type Imipenem Monohydrate
Point de fusion 193.0°C to 198.0°C
Spectre IR Authentique
Eau 5 to 8%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 317.36
Pourcentage de pureté 98%