Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imipénème monohydraté, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’imipénème monohydraté est une bêta-lactamine dérivée du composé thiénamycine, produit par Streptomyces cattleya
• Perturbe l’intégrité de la paroi cellulaire, empêchant la division cellulaire et favorisant la lyse en interférant avec l’activité des protéines de liaison à la pénicilline
• L’imipénem est une céphalosporine de troisième génération qui peut tuer les bactéries à Gram négatif et à Gram positif
Applications
• Convient à l’étude de la résistance aux antibiotiques
• Qualité élevée et de laboratoire pour une utilisation dans les expériences in vitro et in vivo
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imipenem monohydrate |
| Type | Imipenem Monohydrate |
| Point de fusion | 193.0°C to 198.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Eau | 5 to 8% |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 317.36 |
| Pourcentage de pureté | 98% |