Learn More
Imipramine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Imipramine hydrochloride inhibits serotonin transporter with an IC50 value of 32 nM. Imipramine hydrochloride is reported to prevent the translocation of aSMase, inhibiting MV and exosomes secretion.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imipramine hydrochloride |
| CAS | 113-52-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H25ClN2 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.59 mM) ∣H2O : 62.5 mg/mL (197.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 316.87 |
| Poids de la formule | 316.87 |
| Afficher plus |