Learn More
Imipramine N-b-D-Glucuronide (>85 %), TRC
Code produit 30010191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010191 1 mg 1mg
30007160 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010191 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI4659901MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165602-94-8
Formule moléculaire C25H32N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 456.53
Synonyme N-β-D-Glucopyranuronosyl-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanaminium Inner Salt, Imipramine N-Glucuronide;
SMILES C[N+](C)(CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31)[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)[O-])O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Imipramine N-beta-D-Glucuronide
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H32N2O6/c1-27(2,24-22(30)20(28)21(29)23(33-24)25(31)32)15-7-14-26-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)26/h3-6,8-11,20-24,28-30H,7,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23-,24+/m0/s1