Learn More
Hydrate d’Imipramine N-Oxyde, TRC
Code produit 30405668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405668 10 mg
30390555 100 mg
30401488 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405668 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI46600510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1215681-42-7
Formule moléculaire C19H24N2O • x(H2O)
Poids moléculaire (g/mol) 296.411802
Synonyme 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide Hydrate, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide Hydrate, Imipraminoxide Hydrate
Nom IUPAC 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-yl)-N,N-diméthylpropane-1-oxyde d’amine ; hydrater
SMILES CN(CCCN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3)(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Imipramine N-Oxide Hydrate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O.H2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H2
Poids de la formule 314.1994