Learn More
R&D Systems™ Imiquimod
Code produit 18752714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18752714 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18752714 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3700/50
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist
Immunomodulator that displays antiviral and antitumor activity. Acts as a Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist; stimulates proinflammatory cytokine production and activates NF-κB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imiquimod
CAS 99011-02-6
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C14H16N4
Poids de la formule 240.3
Pureté >99%
Poids moléculaire 240.31