Learn More
Imiquimod, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416139 100 mg 100mg
15406139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63990.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.92€
    73.65€ / 100mg
    Économisez 14.27€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99011-02-6 | C14H16N4 | 240.31 g/mol
Imiquimod is a caspase 3 activator which acts as an immunomodulator and displays antiviral and anti-tumor activity. It is a patient-applied cream used for the treatment of genital warts and basal cell carcinoma. It is also used to cure actinic keratosis on the face and scalp. It belongs to a group of drugs called immune response modifiers, which work by activating the immune system to fight abnormal skin growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99011-02-6
Formule moléculaire C14H16N4
Poids moléculaire (g/mol) 240.31
Numéro MDL MFCD00866946
Clé InChI DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imiquimod, aldara, zyclara, beselna, 1-2-methylpropyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, zartra, imiquimod acetate, 1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, 4-amino-1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinoline
CID PubChem 57469
ChEBI CHEBI:36704
Nom IUPAC 1-(2-methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
SMILES CC(C)CN1C=NC2=C1C1=CC=CC=C1N=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau Imiquimod
Point de fusion 292°C to 294°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Numéro UN UN2811
Merck Index 144922
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide; Slightly soluble in water; Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 240.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide