Learn More
Imiquimod, MedChemExpress
Description
Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imiquimod |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 99011-02-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H16N4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | R 837 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 2.64 mg/mL (10.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (8.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) |
| Afficher plus |