Learn More
Imiquimod, TRC
Code produit 30402699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 g
Conditionnement:
1g
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402699 1 g 1g
30392368 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30402699 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI4750001G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imiquimod
CAS 99011-02-6
Formule moléculaire C14 H16 N4
Quantité 1 g
Synonyme 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara
Formule InChI InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
SMILES CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
Nom IUPAC 1-(2-méthylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 240.3
Poids de la formule 240.1375