Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Alum Adjuvant
Code produit 10475325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10475325 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10475325 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77161
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Stimulez une réponse immunitaire non spécifique pour les antigènes mélangés (immunogènes préparés) à l’aide de cette formulation d’hydroxyde d’aluminium et d’hydroxyde de magnésium.
L’adjuvant à base d’alun Imject Thermo Scientific™ est une formulation d’hydroxyde d’aluminium et d’hydroxyde de magnésium qui stimule efficacement la réponse immunitaire pour les procédures de production d’anticorps lorsqu’ils sont mélangés et injectés avec des immunogènes préparés.
L’alun est considérablement plus facile à mélanger avec des immunogènes que les adjuvants de Freund, car il ne nécessite pas d’émulsification laborieuse. Bien que ses effets soient moins prononcés que ceux de l’adjuvant complet de Freund (FCA), l’alun Imject produit une stimulation suffisante lorsqu’il est utilisé avec des immunogènes complexes (c’est-à-dire ceux qui ont été préparés comme des conjugués avec la KLH ou d’autres protéines porteuses immunogènes).
Points clés :
  • Suspension d’hydroxyde d’aluminium et d’hydroxyde de magnésium
  • Adjuvant doux mais efficace pour les immunogènes substantiels
  • Prêt à l’emploi : mélangez l’antigène directement avec l’alun Imject et injectez-le mélange
  • Adjuvant privilégié pour les tests d’allergie et d’immunogénicité avec ou sans sensibilisation et confrontation avec l’ovalbumine de fraction V
  • Inconvénient : n’induit pas une réponse immunitaire aussi forte que le FCA ; nécessite un immunogène fort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À réception, conserver à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.
Remarque : ce produit est fourni uniquement pour des applications de recherche ou de fabrication et n’est pas destiné à une utilisation clinique.
Quantité 50 ml
Gamme de produits Imject