Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ BSA (in MES Buffer)
Code produit 11894071 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11894071 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11894071 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77171
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Préparez aisément des immunogènes à partir de peptides antigéniques contenant des carboxyles avec l’albumine sérique bovine (BSA) et différentes chimies de conjugaison.
L’albumine sérique bovine (BSA) Thermo Scientific™ Imject est proposée lyophilisée dans un tampon PBS ou MES pour une utilisation dans différentes chimies de conjugaison et en kit complet pour la préparation d’immunogènes à partir de peptides antigéniques contenant des carboxyles.
La BSA Imject est purifiée et lyophilisée dans des tampons qui en optimisent la stabilité et la solubilité dans le cadre d’une conjugaison avec des haptènes. Cette grosse protéine polypeptidique unique contient de nombreux sites par molécule pour une conjugaison efficace de peptides et d’autres antigènes à l’aide de réticulateurs réactifs aux amines ou aux carboxyles.
Les préparations d’un tampon phosphate sont prêtes pour la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes au moyen du réticulant glutaraldéhyde ou ester (NHS) réactif aux amines. Les préparations d’un tampon MES sont optimisées pour la conjugaison de protéines porteuses de peptides avec le réticulant carbodiimide réactif aux carboxyles, appelé l’EDC (ou EDAC). Le kit de centrifugation EDC Imject comprend des unités prêtes à l’emploi de protéine porteuse BSA, des tampons de réaction optimisés et des colonnes de centrifugation de dessalage sans problème pour la préparation immunogène à l’aide de la méthode EDC.
Points clés :
  • Conditionnements pratiques – Vous avez le choix entre la protéine BSA lyophilisée ou le kit de conjugaison d’EDC complet
  • Conjugaison à haut rendement – Chaque molécule contient 59 résidus lysine, dont 30 à 35 possèdent des amines primaires capables de réagir à un réactif de conjugaison
  • Qualité garantie – La BSA purifiée (Fraction V) est disponible lyophilisée et stabilisée dans un tampon PBS ou MES, prête à être utilisée dans des méthodes de réticulation à base de glutaraldéhyde, d’ester (NHS) ou d’EDC
  • Solubilité compatible – De nombreux groupes carboxyles participent à la charge négative nette (pI 5,1) de la BSA et à sa grande solubilité, ce qui permet de l’utiliser dans un large éventail de conditions de conjugaison
  • Immunogène – À 67 kDa, la BSA est suffisamment grande pour fonctionner en tant qu’immunogène primaire ou en tant que protéine porteuse sans importance pour le dépistage des anticorps et les immunodosages après l’utilisation de la KLH comme protéine porteuse pour générer la réponse immunitaire contre l’haptène
Comprend :
Le kit contient de la BSA lyophilisée (dans un tampon MES), un réticulant EDC, des tampons et des colonnes de dessalage pour une préparation aisée d’immunogènes prêts à l’emploi pour les injections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Description Albumine sérique bovine Imject (dans un tampon MES)
Quantité 2 mg
Gamme de produits Imject
compliance-icons
Identifiant produit
  • Imject BSA (in MES Buffer)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholineethanesulfonic acid, hydrate