Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ cBSA (in PBS)
Code produit 11854071 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11854071 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11854071 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77150
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Préparez des conjugués de protéines porteuses d’haptènes pour générer des anticorps à l’aide de cette protéine porteuse de BSA cationisée, pratique et hautement immunogène.
L’albumine sérique bovine cationisée (cBSA) Thermo Scientific™ Imject fait office de protéine porteuse hautement immunogène et simple d’utilisation pour la préparation d’antigènes à des fins de production d’anticorps.
La préparation de la cBSA Imject repose sur la modification de la BSA d’origine avec l’éthylènediamine excédentaire. Tous les groupes carboxyles chargés négativement sont couronnés d’amines primaires chargées positivement. Il en résulte une protéine très chargée positivement (pI > 11) à l’immunogénicité considérablement meilleure par rapport à celle de la BSA. En outre, le nombre accru d’amines primaires offre un grand nombre de molécules d’antigène à conjuguer à l’aide de méthodes de réticulation types.
La cBSA Imject est un excellent choix pour la préparation immunogène au cas où l’on a besoin d’une immunogénicité supérieure à celle de la BSA mais que les conditions ne permettent pas d’utiliser l’hémocyanine de patelle (KLH) ou la protéine porteuse Blue Carrier™.
Points clés :
  • Pratique : albumine sérique bovine (BSA) purifiée cationisée et proposée lyophilisée dans un tampon PBS
  • Monopolypeptide : protéine BSA modifiée présentant une masse moléculaire supérieure à 67 000 daltons
  • Sites de conjugaison multiples : contient 59 résidus lysine et de nombreuses amines primaires ajoutées par cationisation, dont la plupart sont capables de réagir à un réactif de conjugaison afin de lier des antigènes
  • Charge positive nette : confère une certaine solubilité dans des conditions inappropriées à la BSA d’origine chargée négativement
  • Immunogène : immunogénicité bien supérieure à celle de la BSA d’origine, la protéine chargée positivement étant traitée différemment par le système de réponse immunitaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Quantité 10 mg
Gamme de produits Imject