Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated Blue Carrier™ Protein
Code produit 11821184 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
10 mg
10 x 10 mg
Conditionnement:
10 pièces
10mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11821184 2 mg 2mg
11899933 10 x 10 mg 10 pièces
11810094 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11821184 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77661
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Produisez des immunogènes porteurs d’haptènes comprenant des peptides contenant de la cystéine et autres antigènes thiolés avec l’hémocyanine immunogène (CCH) réactive au sulfhydryle.
La protéine porteuse Blue Carrier à maléimide activé Thermo Scientific™ est une hémocyanine immunogène (CCH) réactive au sulfhydryle pour la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes comprenant des peptides contenant de la cystéine et autres antigènes thiolés.
La protéine porteuse Blue Carrier est une grosse hémocyanine hautement immunogène comme l’hémocyanine de patelle (KLH), mais plus soluble. La protéine porteuse réagit au sulfhydryle à la suite d’une modification chimique réalisée à l’aide du réticulant sulfo-SMCC et la protéine à maléimide activé obtenue est ensuite stabilisée et lyophilisée dans un tampon phosphate. Les groupes maléimide forment des réticulants covalents avec des fragments de sulfhydryle (-SH) sur des résidus de cystéine de peptides et d’autres haptènes contenant du thiol. De nombreuses molécules d’antigène peuvent être conjuguées avec chacune des molécules de la protéine porteuse Blue Carrier en vue de renforcer leur immunogénicité et d’augmenter les chances de provoquer, chez les animaux immunisés, la production d’antisérum à titre élevé contre les épitopes d’intérêt.
Points clés :
  • Activation optimisée : Les spécifications exigent que chaque lot soit activé avec plus de 400 moles de maléimide réactive au sulfhydryle par mole de KLH, garantissant ainsi des niveaux de conjugaison constamment élevés
  • Réactif au sulfhydryle : élaboré pour la conjugaison des antigènes peptidiques contenant de la cystéine en vue d’obtenir des immunogènes efficaces pour la production d’anticorps de haut niveau
  • Procédure simple et rapide : complétez la réaction de conjugaison de protéines porteuses d’haptènes en deux heures afin de produire suffisamment d’immunogènes pour plusieurs injections et immunisations de rappel des animaux hôtes
  • Protéine porteuse de première qualité : Blue Carrier est une hémocyanine de Concholepas concholepas (CCH) ultra-pure préparée à partir de l’hémolymphe du mollusque
  • Hautement immunogène et soluble : La CCH possède une masse moléculaire élevée, provoquant une réponse immunitaire plus forte que la BSA ou l’ovalbumine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est expédié sur de la glace.
Quantité 2 mg
Gamme de produits Blue Carrier, Imject
Type de produit Imject Maleimide-Activated Blue Carrier Protein