Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated BSA Spin Kit
Code produit 11874035 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 5 x 2 mg
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11874035 Kit de 5 x 2 mg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11874035 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77667
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Préparez des conjugués de protéines porteuses d’haptènes avec des peptides contenant de la cystéine et d’autres antigènes thiolés à l’aide d’albumine sérique bovine réactive au sulfhydryle.
La BSA à maléimide activé Thermo Scientific™ Imject est une albumine sérique bovine réactive au sulfhydryle pour la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes comprenant des peptides contenant de la cystéine et d’autres antigènes thiolés.
La BSA porteuse purifiée réagit au sulfhydryle suite à une modification chimique réalisée à l’aide du réticulant sulfo-SMCC et la protéine à maléimide activé obtenue est ensuite stabilisée et lyophilisée dans un tampon phosphate. Les groupes maléimide forment des réticulants covalents avec des fragments de sulfhydryle (-SH) sur des résidus de cystéine de peptides et d’autres haptènes contenant du thiol. Plusieurs molécules d’antigène peuvent être conjuguées avec chacune des molécules de la BSA en vue de renforcer leur immunogénicité et d’augmenter les chances de provoquer, chez les animaux immunisés, la production d’antisérum à titre élevé contre les épitopes d’intérêt. Vous avez le choix entre plusieurs tailles de coffret de protéine BSA activée ou le kit de conjugaison complet comprenant des tampons optimisés et des colonnes de centrifugation de dessalage sans problème.
Points clés :
  • Coffrets pratiques : : vous avez le choix entre un kit de BSA lyophilisée et stabilisée, activée à la maléimide ou un kit à conjugaison immunogène complet
  • Activation optimisée : les spécifications exigent que chaque lot soit activé avec 15 à 20 moles de maléimide réactive au sulfhydryle par mole de BSA, garantissant ainsi des niveaux de conjugaison constamment élevés
  • Réactif au sulfhydryle : élaboré pour la conjugaison des antigènes peptidiques contenant de la cystéine en vue d’obtenir des immunogènes efficaces pour la production d’anticorps de haut niveau
  • Procédure simple et rapide : complétez la réaction de conjugaison de protéines porteuses d’haptènes en deux heures afin de produire suffisamment d’immunogènes pour plusieurs injections et immunisations de rappel des animaux hôtes
  • Protéine porteuse de première qualité : BSA pure (fraction 5) activée à l’aide d’un agent de réticulation Sulfo-SMCC Thermo Scientific de première qualité et formulée pour garantir une stabilité élevée et des performances constantes
  • Immunogène et soluble : modérément immunogène et hautement soluble, la BSA convient à la préparation de l’immunogène primaire ou peut être utilisée comme protéine porteuse d’haptènes non pertinente pour le dépistage des anticorps et les immunodosages après l’utilisation de la KLH comme protéine porteuse pour générer la réponse immunitaire contre l’haptène
Comprend :
Le kit contient de la protéine BSA à maléimide activé lyophilisée et stabilisée (dans un tampon PBS), des tampons et des colonnes de dessalage pour une préparation aisée d’immunogènes prêts à l’emploi pour l’immunisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 5 réactions de conjugaison et préparations d’immunogènes complètes comprenant chacune jusqu’à 2 mg de peptide contenant du sulfhydryle
• BSA à maléimide-activé Imject, 5 x 2 mg
• Tampon de conjugaison du maléimide Imject, 30 ml
• Sels de tampons de purification Imject, 5 x 0,84 g
• Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, à MWCO de 7 K, 2 ml, 5 colonnes
Conserver la protéine porteuse Blue Carrier à maléimide activé à -20°C. Conserver les composants restants à 4°C.
Description Kit de centrifugation BSA à maléimide activé Imject
Format Kit
Quantité Kit de 5 x 2 mg
Gamme de produits Imject