Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide Conjugation Buffer
Code produit 10607924 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 ml
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10607924 30 ml 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10607924 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.50€
    55.65€ / 30mL
    Économisez 17.85€
    24% de réduction
 Article restreint
En stock
Conjuguez des protéines porteuses d’haptène avec des peptides contenant de la cystéine et d’autres antigènes thiolés avec cette KLH de mariculture réactive au sulfhydryle.
La mcKLH à maléimide activé Imject Thermo Scientific™ est de l’hémocyanine de patelle (KLH) de mariculture immunogène réactive au sulfhydryle, destinée à la conjugaison des protéines porteuses d’haptène avec les peptides contenant de la cystéine et d’autres antigènes thiolés.
La KLH de mariculture de première qualité devient réactive au sulfhydryle à la suite d’une modification chimique avec l’agent de réticulation sulfo-SMCC. La protéine à maléimide activé obtenue est ensuite stabilisée et lyophilisée dans un tampon phosphate. Les groupes maléimide forment des réticulants covalents avec des fragments de sulfhydryle (-SH) sur des résidus de cystéine de peptides et d’autres haptènes contenant du thiol. De nombreuses molécules d’antigène peuvent être conjuguées avec chaque molécule KLH afin d’intensifier leur pouvoir immunogène et d’augmenter la probabilité d’obtention d’animaux immunisés en vue de produire des antiséra à titre élevé pour les épitopes concernés. Vous avez le choix entre des conditionnement de protéine KLH activée de différentes tailles ou le kit de conjugaison complet, qui comprend des tampons optimisés et des colonnes de centrifugation de dessalage sans problème.
Points clés :
  • Formats de conditionnement pratiques : vous avez le choix entre un kit de mcKLH lyophilisée et stabilisée, activée à la maléimide ou le kit de conjugaison immunogène complet
  • Activation optimisée : Les spécifications exigent que chaque lot soit activé avec plus de 400 moles de maléimide réactive au sulfhydryle par mole de KLH, garantissant ainsi des niveaux de conjugaison constamment élevés
  • Réactif au sulfhydryle : élaboré pour la conjugaison des antigènes peptidiques contenant de la cystéine en vue d’obtenir des immunogènes efficaces pour la production d’anticorps de haut niveau
  • Procédure simple et rapide : complétez la réaction de conjugaison de protéines porteuses d’haptènes en deux heures afin de produire suffisamment d’immunogènes pour plusieurs injections et immunisations de rappel des animaux hôtes
  • Protéine porteuse de haute qualité : La KLH est isolée du mollusque Megadura crenulata (patelle en trou de serrure) ; la mcKLH est une KLH de haute qualité, prélevée à partir de patelles cultivées en mariculture
  • Hautement immunogène : La KLH possède une masse moléculaire élevée (0,5 à 13 millions de daltons ; agrégats de sous-unités de 350 et 390 kDa) et provoque une réponse immunitaire plus forte que la BSA ou l’ovalbumine
  • Excellente solubilité : nos préparations à base de KLH de mariculture sont plus solubles que les formes standards et nous offrons également une forme pégylée, pour une hydrophilie et une solubilité accrues.
Comprend :
Le kit contient de la mcKLH à maléimide activé, stabilisée et lyophilisée (dans un tampon PBS avec stabilisateur), des tampons et des colonnes de dessalage destinées à faciliter la préparation d’immunogènes prêts à l’emploi pour l’immunisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À conserver dans un récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Description Tampon de conjugaison du maléimide Imject
Quantité 30 ml
Gamme de produits Imject