Learn More
Hughes Douche à réservoir chauffé par immersion de 1 500 litres
Code produit 17782348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17782348 1500 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17782348 Fournisseur Hughes Code fournisseur HSHM14K1SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21185.25€
    9802.10€ / 1 pièces
    Économisez 11383.15€
    53% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Douche à réservoir d’urgence protégée contre le gel pour une utilisation dans des environnements non dangereux. Conçue pour respecter et dépasser les normes ANSI.
  • Douche à réservoir d’urgence chauffée par immersion pour une utilisation dans des environnements non dangereux
  • Conçue pour satisfaire aux normes ANSI et les dépasser en fournissant un débit garanti de 76 litres par minute pendant 15 minutes, même lorsqu’il n’y a pas de raccordement au réseau d’eau public
  • Unité de lavage oculaire/facial montée à l’intérieur
Spécification
Capacité (métrique) 1500 L
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Douche à réservoir