Learn More
Hughes Douche à réservoir chauffé par immersion de 350 litres
Code produit 17792348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17792348 350 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17792348 Fournisseur Hughes Code fournisseur HSHM14K3SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11294.33€
    6510.07€ / 1 pièces
    Économisez 4784.26€
    42% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Douche de réservoir d’urgence de 350 litres chauffée par immersion avec cadre en acier doux galvanisé.
  • Douche à réservoir d’urgence chauffée par immersion pour une utilisation dans des environnements non dangereux
  • Convient à une utilisation lorsque la pression de l’eau est insuffisante
  • Un appareil de chauffage à immersion intégré, contrôlé par un double thermostat de sécurité, maintient l’eau présente dans le réservoir à une température constante
  • Unité de lavage oculaire/facial montée sur le côté
Spécification
Capacité (métrique) 350 L
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Douche à réservoir