Learn More
Motic™ Huile d’immersion
Code produit 15485092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485092 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15485092 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001300011
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Huile transparente ayant un indice de réfraction élevé pour une utilisation avec des objectifs d’immersion dans l’huile.
  • Indice de réfraction élevé
  • Transparent.
  • Augmente l’ouverture numérique de la lentille de focalisation.
  • Augmente la puissance de résolution d’un microscope.
Spécification
À utiliser avec (application) Objectifs d’immersion dans l’huile
Quantité 5 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • immersion oil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: paraffins (petroleum), hydrogenated terphenyls, butene, terphenyl