Learn More
Solstice Huile d’immersion
Code produit 15668300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15668300 20 ml 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15668300 Fournisseur Solstice Code fournisseur 1097620ML
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Transparent aux UV, sans fluorescence
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Densité 1,09 g/ml à 20 °C
Quantité 20 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Immersion oil
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanedioic acid, bis[(octahydro-4,7-methano1H-inden-5-yl)methyl] ester,benzyl benzoate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.