Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde intelligente PT100, P795
Code produit 11842881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11842881 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11842881 Fournisseur Dostmann Electronic™ Code fournisseur 60001773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.88€
    210.00€ / 1 pièces
    Économisez 157.88€
    42% de réduction
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sonde intelligente avec réglage multipoint
Capteur Classe 1/​10, Pt100 (céramique), 4 fils, EN 60751, tube WS 1.4571, isolé minéral, avec poignée, stabilisé thermiquement, EEPROM avec coefficients.
  • L x dia : 150 x 3,0 mm
  • t90 : 12 secondes
Spécification
Type Sonde immergeable
Câble 1500 mm
Plages de mesure -200 à +450 °C
Longueur (métrique) 150 mm