Learn More
SI Analytics™ Tête de thermostat
Code produit 15340904 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15340904 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15340904 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285418501
 Article restreint
En stock
SI Analytics™ - La tête thermostatique est à utiliser avec un thermostat à immersion.
  • Exigences électriques de 230 V et 50 Hz
  • Tête pour thermostat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Thermostat à immersion
Modèle CT 72/E
Poids (métrique) 5,6 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz