Learn More
Grant Instruments™ Thermostat numérique Grant Optima™
Code produit 12707819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
0°C à 100°C
de -20°C à +120°C
Circulation externe:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Circulation externe Conditionnement
12707819 de -20°C à +120°C Oui 1 pièce
12777799 0°C à 100°C Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12707819 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur TC120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1472.17€
    1408.00€ / 1 pièces
    Économisez 64.17€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Le circulateur chauffant numérique à usage général offre une stabilité et une régulation des températures excellentes pour les applications exigeantes nécessitant une régulation précise de la température.
Le circulateur chauffant numérique à usage général offre une stabilité et une régulation des températures excellentes pour les applications exigeantes nécessitant une régulation précise de la température.
  • Stabilité ±0,05ºC.
  • Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
  • Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
  • Alarme visuelle
  • Le modèle TC120 comprend une pompe intégrée pour la circulation externe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur LED à 4 chiffres
Communications Numérique
Puissance de refroidissement 500 W (à 20°C)
Débit 16 L/min
Gamme de températures de -20°C à +120°C
Circulation externe Oui
Pression max. 210 mbar
Stabilité de la température ±0,05°C
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 1300 W
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz