Learn More
Huber Immersion Thermostat, CC-E xd
Code produit 17667475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-30°C to +200°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
17667475 -30°C to +200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17667475 Fournisseur Huber Code fournisseur 2061.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00€
    2570.00€ / 1 pièces
    Économisez 165.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Immersion thermostats are suitable for controlling the temperature of any bath as the screw clamp allows the thermostats to be easily mounted on different vessels. Minus temperatures are achieved in combination with a refrigerated bath or immersion cooler.
  • CC-E xd with controller Pilot ONE Immersion Circulator
  • Temperature Range: (-30) 25 to 200 °C
  • Heating capacity: 1.5 to 2.1 kW
  • Pressure pump max.: 22 L/min / 0.4 bar
  • Suction pump max.: 17 L/min / 0.25 bar
  • Power supply: 200/240 V 1~/2~ 50/60 Hz
  • Optional: Pump connection: M16 x 1 male
  • Depth of immersion 195 mm
Spécification
Gamme de températures -30°C to +200°C
Type Immersion Circulator
Profondeur (métrique) 195 mm
Alimentation électrique 1~/2~ 50/60 Hz
Tension 200/240 V