Learn More
Cytiva Gels DryStrip Immobiline™
Code produit 10732637 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
3 à 10
3 à 11
4 à 7
6 à 11
6 à 9
Gradient:
Linear
Non-linéaire
Longueur (métrique):
7 cm
11 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Conditionnement:
12 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Gradient Longueur (métrique) unitSize
10732637 3 à 10 Non-linéaire 7 cm 12 pièces
11544985 3 à 10 Non-linéaire 18 cm 12 pièces
10753407 6 à 11 Linear 18 cm 12 pièces
11763239 6 à 11 Linear 13 cm 12 pièces
11743239 6 à 11 Linear 7 cm 12 pièces
11733249 6 à 9 Linear 24 cm 12 pièces
11713249 3 à 10 Non-linéaire 24 cm 12 pièces
10146414 3 à 11 Non-linéaire 7 cm 12 pièces
11793289 3 à 11 Non-linéaire 13 cm 12 pièces
11713299 3 à 11 Non-linéaire 24 cm 12 pièces
11524985 4 à 7 Linear 18 cm 12 pièces
11534985 3 à 10 Linear 18 cm 12 pièces
10545925 3 à 10 Linear 7 cm 12 pièces
11773229 4 à 7 Linear 7 cm 12 pièces
11703239 4 à 7 Linear 13 cm 12 pièces
11713239 3 à 10 Linear 13 cm 12 pièces
11723239 3 à 10 Non-linéaire 13 cm 12 pièces
11753239 6 à 11 Linear 11 cm 12 pièces
11723249 4 à 7 Linear 24 cm 12 pièces
10697465 3 à 10 Linear 24 cm 12 pièces
11703299 3 à 11 Non-linéaire 18 cm 12 pièces
10584375 3 à 11 Non-linéaire 11 cm 12 pièces
11723299 4 à 7 Linear 11 cm 12 pièces
11733299 3 à 10 Linear 11 cm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 10732637 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17600112
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Sélection complète de bandes IPG à gamme étroite, moyenne ou large. Les gels DryStrip (bandelettes IPG) Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ sont utilisés pour la mise au point isoélectrique (IEF), la première dimension de l’électrophorèse 2-D ou comme application séparée.
Faites votre choix parmi un éventail complet de gels Immobiline DryStrip qui se chevauchent et couvrent des gammes de pH étroites (1 unité de pH), moyennes (3 à 5 unités de pH) et larges (8 unités de pH). Les gradients de pH aux extrémités de l’échelle de pH ne sont pas linéaires, pour distribuer les protéines uniformément sur la longueur du gel et obtenir une résolution optimale.
Cinq bandes IPG à gamme de pH étroite (1 unité de pH) de 24 cm offrent une haute résolution et une bonne capacité de charge protéique, ce qui donne des points bien séparés avec une haute teneur en protéines après la séparation de seconde dimension
  • Le gel Immobiline DryStrip de gradient de pH large (de 3 à 11) non linéaire (NL) permet une sélection rapide et efficace, afin d’obtenir une vue d’ensemble de la distribution totale des protéines
  • Pour des études plus détaillées ou en cas d’utilisation de charges protéiques plus importantes, vous pouvez faire votre choix parmi quatre nouvelles bandes qui se chevauchent et couvrent la gamme de pH de 3 à 11
  • Une résolution plus élevée peut être obtenue à l’aide des gels Immobiline DryStrip à gamme étroite (1 unité de pH)
  • Utilisez les tampons IPG correspondants pour optimiser les conditions de migration
  • Utilisez les bandes IPG directement après la réhydratation, sans manipulation supplémentaire
  • Bandes à code-barres pour un suivi pratique des échantillons et des lots
  • Les gels Immobiline DryStrip sont réhydratés avec un tampon IPG correspondant avant utilisation
  • Les échantillons peuvent être inclus directement dans la solution de réhydratation pour le chargement efficace des échantillons dilués ou pour le chargement de plus grandes quantités de protéines
  • Les échantillons peuvent également être chargés après réhydratation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les gels Immobiline DryStrip (bandes IPG) sont utilisés pour la mise au point isoélectrique (IEF), la première dimension de l’électrophorèse 2-D ou comme application séparée.
Couleur Incolore
Format Gel prémoulé
Plage de pH 3 à 10
Type de séparation Focalisation isoélectrique
Forme Séché
À utiliser avec (application) Applications industrielles : chimie analytique, recherche
Gradient Non-linéaire
Conditions de stockage −20°C
Épaisseur (impériale) 0,19 in
Épaisseur (métrique) 0,05 cm
Longueur (métrique) 7 cm
Largeur (impériale) 0,118 in
Largeur (métrique) 0,3 cm
Type de produit Gel prémoulé