Learn More
Cytiva Kit et composants DryStrip Immobiline™
Code produit 10176674 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Anode
Barre de cupule d’échantillon
Cathode
Coupelles à échantillons
Fronde DryStrip
Kit Immobiline DryStrip
Plateau et support d’électrodes
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
4 pièces
60 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10176674 Anode 1 kit
10310695 Kit Immobiline DryStrip 1 kit
10565585 Plateau et support d’électrodes 1 pièce
11540694 Coupelles à échantillons 60 pièces
10489404 Barre de cupule d’échantillon 1 pièce
10239624 Fronde DryStrip 4 pièces
10391315 Cathode 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10176674 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18101866
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gels Immobiline DryStrip prémoulés pour l’exécution de la première dimension d’une expérience d’électrophorèse 2-D avec le système d’électrophorèse Multiphor II.
Exécutez jusqu’à 12 bandelettes Immobiline DryStrip simultanément jusqu’à 100 μl sur chaque Immobiline DryStrip.
  • Le manuel d’utilisation présente toutes les informations nécessaires à la méthode complète pour l’électrophorèse horizontale 2-D. Par des adaptations appropriées, l’électrophorèse SDS peut également être effectuée à l’aide d’un équipement d’électrophorèse verticale
  • Le kit Immobiline DryStrip facilite l’application d’échantillons et le fonctionnement et l’équilibrage de l’Imobilinea DryStrip pour la première dimension de l’électrophorèse en 2-D (bidimensionnelle)
  • La focalisation isoélectrique avec un gradient de pH immobilisé (IPG) rend possible une véritable focalisation isoélectrique et améliore significativement la reproductibilité de la distribution au point le long de l’axe de gradient de pH des cartes 2-D.
  • Les composants individuels sont également disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Multiphor Système d'électrophorèse II
Type Anode