Learn More
Merck Membrane de transfert Immobilon™-E
Code produit p-7114685 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
10 feuilles
4 feuilles
50 feuilles
Dimensions (LxW):
1,875 m x 26,5 cm
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
10 pièces
4 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Dimensions (LxW) unitSize
15867541 1 rouleau 1,875 m x 26,5 cm 1 rouleau
16379591 1 rouleau 10 m x 8,5 cm 1 pièce
15897531 4 feuilles 7 x 8,4 cm 4 pièces
15807541 50 feuilles 7 x 8,4 cm 50 pièces
15817541 10 feuilles 8 x 10 cm 10 pièces
15827541 10 feuilles 9 x 12 cm 10 pièces
15837541 10 feuilles 10 x 10 cm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15867541 Fournisseur Merck Code fournisseur IEVH00005
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Immobilon™-E fournit une membrane de transfert en PVDF qui s’essore dans un tampon de transfert ou dans de l’eau et élimine le prémouillage à l’alcool.
Caractéristiques:
  • 0,45 μLa taille des pores de m est idéale pour la plupart des applications de Western blot avec détection par chimiluminescence ou chromogénique.
  • Permet d’économiser du temps et de réduire les déchets en éliminant le prémouillage à l’alcool
  • Une rétention protéique supérieure offre un signal plus fort que la plupart des membranes en nitrate de cellulose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Humidification facile avec de l'eau
À utiliser avec (application) Transfert Western
Couleur Blanc
Code IEVH
Surface unie
Quantité 1 rouleau
Format Rouleau
Matériau PVDF
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 1,875 m x 26,5 cm