Learn More
Merck Membranes PVDF Immobilon™-FL
Code produit p-8571008 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
10 feuilles
Format:
Feuille
Rouleau
Dimensions (LxW):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 po x 6,2 pi)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 po x 12,3 pi)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in)
8,5 cm x 10 m (3,3 po x 32,8 pi)
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Dimensions (LxW) unitSize
16319601 1 rouleau Rouleau 8,5 cm x 10 m (3,3 po x 32,8 pi) 1 pièce
10452792 1 rouleau Rouleau 26,5 cm x 3,75 m (10,4 po x 12,3 pi) 1 rouleau
15740319 1 rouleau Rouleau 26,5 cm x 1,875 m (10,4 po x 6,2 pi) 1 pièce
10777074 10 feuilles Feuille 7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 in) 10 pièces
10599942 10 feuilles Feuille 10 x 10 cm (3,9 x 3,9 in) 10 pièces
10113432 10 feuilles Feuille 20 x 20 cm (7,9 x 7,9 in) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16319601 Fournisseur Merck Code fournisseur IPFL85R
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
PVDF Immobilon-FL, Rouleau de 0,45 μm, 8,5 cm x 10 m
Conçues spécifiquement pour les transferts Western et le séquençage de protéines.Les membranes de transfert en PVDF Immobilon™-FL présentent une surface unie avec des pores de 0,45 μm et possèdent une fluorescence de fond inférieure à celle d’autres membranes.Disponible sous forme de carrés de 10 et 20 cm et de rouleaux de 3,75 m.
  • La première membrane de transfert optimisée pour les applications de fluorescence
  • Le bruit de fond extrêmement faible améliore la sensibilité de tous les protocoles de détection de fluorescence
  • Compatible avec toutes les sondes fluorescentes couramment utilisées à toutes les longueurs d’onde d’excitation et d’émission
  • Idéale pour les applications de multiplexage et de chimiofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8,5 cm
Largeur (métrique) 10 m
Description Membrane de transfert Immobilon-FL
À utiliser avec (application) Fluorescence, chimiofluorescence, chromogène, chimiluminescence
Couleur Blanc
Quantité 1 rouleau
Largeur (impériale) 32,8 ft.
Format Rouleau
Matériau PVDF
Longueur (impériale) 3,3 in
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 8,5 cm x 10 m (3,3 po x 32,8 pi)
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le ou les produits, nos produits ne sont destinés qu’à des fins de recherche et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, ce qui comprend, sans s’y limiter, des utilisations commerciales non autorisées, des utilisations diagnostiques in vitro, des utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d’application pour les humains ou les animaux.