Learn More
Merck Membranes Immobilon-NC, sans triton, 0,45 μm
Code produit 10166480 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
82 mm
85 mm
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10166480 85 mm 50 pièces
10238200 82 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10166480 Fournisseur Merck Code fournisseur HATF08550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    312.00€ / 50 pièces
    Économisez 24.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Esters de cellulose mixte, sans surfactant
Membrane de transfert d’esters de cellulose mixte, sans tensio-actif avec pores de 0,45 μm (filtre de 0,45 micron) pour le transfert Western utilisant des méthodes de détection chromogènes, radioactives ou fluorescentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur blanc
Matériau MCE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Débit 60 mL/min x cm2
À utiliser avec (application) Clarification de liquides ; Stérilisation de la filtration de milieux de culture de tissu, d’additifs, d’antibiotiques ; Contrôle de la qualité de l’air ; Analyse particulaire ; Élimination de particules ; Dosages biologiques (études de liaison des récept
Type de membrane unie
Type Membranes de transfert
Mouillabilité Hydrophile
Diamètre (métrique) 85 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose