Learn More
Merck Membranes de transfert en NC Immobilon
Code produit 10533372 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10533372 100 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10533372 Fournisseur Merck Code fournisseur HATF10050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.77€
    386.59€ / 50 pièces
    Économisez 45.18€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sensibilité maximale avec fond minimal, adaptée aux systèmes de détection chimiluminescents et radioactifs
Grâce aux mélanges biologiquement inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les filtres à membrane MF-Millipore™ figurent parmi les membranes les plus utilisées dans les applications d’analyses et de recherche. Les filtres MF-Millipore™ sans tensio-actif Triton™ contiennent un minimum d’agent humide et ont une teneur en eau extractible plus faible que les filtres MF-Millipore™ standard.Caractéristiques et avantages :
  • Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Débit d’air 4 L/min x cm2
    Point à bulle à 23°C, ≥2,1 bar, air avec eau
    Format Disque
    Matériau MCE
    Porosité 0,45 μm, 0,79
    Code de filtre HATF
    À utiliser avec (application) Transfert Western
    Type de surface unie
    Température (métrique) Max 75°C
    Plage de températures (métrique) Max. 75°C
    Épaisseur (métrique) 150 μm
    Type Membranes de transfert
    Diamètre (métrique) 100 mm
    Diamètre (métrique) du filtre 100 mm