Description
- Colorants compatibles : Bleu Coomassie brillant, noir Amido, encre de Chine, rouge Ponceau-S, or colloïdal, CPTS, bleu de toluidine, transillumination, Sypro™ ruby
Spécification
Spécification
| Description | Code de filtre : IPVH ; membrane en PVDF Immobilon-P |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western, immunotransfert (Western), transfert en point |
| Capacité de liaison | Électrostatique, hydrophobe |
| Couleur | Blanc |
| Code | IPVH |
| Surface | unie |
| Quantité | 1 |
| Format | Rouleau |
| Matériau | PVDF |
| Porosité | 0,45 μm |
| Afficher plus |