Learn More
Merck Membranes PVDF Immobilon-PSQ
Code produit 15760319 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,875 m x 26,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) unitSize
15760319 1,875 m x 26,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15760319 Fournisseur Merck Code fournisseur ISEQ00005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les membranes de transfert Immobilon offrent la praticité des feuilles pré-découpées avec la flexibilité des rouleaux de membrane
  • Colorants compatibles : Bleu Coomassie brillant, noir Amido, encre de Chine, rouge Ponceau-S, or colloïdal, CPTS, bleu de toluidine, transillumination, Sypro™ ruby
hydrophobe, transfert, membrane, pvdf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Code de filtre : ISEQ ; membrane de transfert Immobilon-PSQ
À utiliser avec (application) Transfert Western, immunotransfert (Western), transfert en point
Capacité de liaison Électrostatique, hydrophobe
Couleur Blanc
Code ISEQ
Surface unie
Format Rouleau
Matériau PVDF
Porosité 0,2 μm
Dimensions (LxW) 1,875 m x 26,5 cm