Learn More
Invitrogen™ Panel de réponse immunitaire humaine 80-Plex ProcartaPlex™
Code produit 17807260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17807260 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17807260 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX80010080901
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Le panel de réponse immunitaire humaine 80-Plex ProcartaPlex permet d’étudier la fonction immunitaire en analysant 80 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de la technologie Luminex xMAP.
The ProcartaPlex Human Immune Response Panel 80plex enables the study of immune function by analyzing 80 protein targets in a single well using Luminex xMAP technology. Analyze 80 cytokine, chemokine, and growth factor targets simultaneously for efficient immune response profiling, biomarker discovery, and validation. The panel is provided in a ready-to-use format with individual vials of capture and detection reagents formulated at 1X concentration, requiring less pipetting and experimental setup.
ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.This kit is not compatible with the MAGPIX instrument.
  • Le panel de réponse immunitaire humaine 80-Plex ProcartaPlex permet d’étudier la fonction immunitaire en analysant 80 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de la technologie Luminex xMAP
  • Analysez simultanément 80 cibles de cytokine, de chimiokine et de facteur de croissance pour un profilage efficace de la réponse immunitaire, de la découverte de biomarqueurs et de la validation
  • Le panel est fourni dans un format prêt à l’emploi avec des flacons individuels de réactifs de capture et de détection formulés à une concentration de 1X, nécessitant moins de pipetage et de configuration expérimentale
  • Les panels préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analyses afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision
  • Tous les panels ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage
  • Ce kit n’est pas compatible avec l’instrument MAGPIX
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
  • Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes d’un ELISA sandwich
  • Ils utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage de plusieurs analytes) pour la détection et la quantification simultanées de 80 cibles protéiques maximum dans un seul échantillon à partir de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire et d’autres liquides corporels
  • Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent jusqu’à 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50 µl de surnageant de culture cellulaire
  • Les résultats analysés peuvent être obtenus en quatre heures
Cible [région de microbille] :
APRIL [88], BAFF [86], BLC [29], bNGF [55], CCL1 (I-309) [83], CCL17 (TARC) [91], CCL21 (6Ckine/SLC) [96], CCL23 (MPIF) [98], CCL25 (TECK) [94], CD30 [84], CD40L [74], CXCL6 (GCP-2) [99], ENA-78 [82], Éotaxine [33], Éotaxine-2 [30], Éotaxine-3 [49], FGF-2 [75], Fractalkine [59], Gal-3 [89], G-CSF [42], GM-CSF [44], Granzyme A [38], Granzyme B [77], Gro a [61], HGF [46], IFN-a [48], IFN-g [43], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-15 [65], IL-16 [70], IL-17A [36], IL-18 [66], IL-1a [62], IL-1b [18], IL-2 [19], IL-20 [81], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14], IL-2R [9], IL-3 [73], IL-31 [37], IL-34 [79], IL-37 [7], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-7 [26], IL-8 [27], IL-9 [52], IP-10 [22], I-TAC [57], LIF [15], MCP-1 [51], MCP-2 [8], MCP-3 [68], MCP-4 (CCL13) [90], M-CSF [67], MDC [87], MIF [53], MIG [69], MIP1a [12], MIP-1b [47], MIP-2 alpha (CXCL2) [95], MIP-3 bêta (CCL19) [93], MIP-3a [56], MMP-1 [64], PTX3 [100], SCF [39], TNF b [54], TNF-a [45], TNF-R2 [85], TRAIL [58], TREM-1 [13], TSLP [80], TWEAK [97], VEGF-A [78]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Non combinable
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit multiplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Coefficient de variation inter-dosage Moins de 15%
Coefficient de variation intra-dosage Moins de 15 %
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire, Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 µl
CCS : 50 µl
Contenu et stockage • 4 flacons de mélange étalon humain (lyophilisé)
• 2 flacons de contrôle élevé
• 2 flacons de contrôle faible
• 1 flacon de mélange de microbilles de capture (1X)
• 1 flacon de mélange d’anticorps de détection biotinylé (1X)
• 1 flacon de tampon de lecture (1X)
• 1 flacon de tampon de lavage (10X)
• 1 flacon de Streptavidine-PE (1X)
• Barrettes de 8 tubesp
• Film adhésif
• Plaque à 96 puits à fond plat, noire
Conserver à 2–8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.