Learn More
Thermo Scientific™ Modules immunologiques Breakable transparents, C8 LockWell, MediSorp
BIOPHARMA
Code produit 10012391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
MediSorp
Conditionnement:
60 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Conditionnement
10012391 MediSorp 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10012391 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 446470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00€
    532.02€ / 60 pièces
    Économisez 24.98€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations. Les modules sécables Immuno offrent un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ Immuno qui offrent une parfaite fiabilité et reproductibilité d’un puits à l’autre et un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
Choisissez entre les modules LockWell, BreakApart et Breakable 1x8 dans des cadres standard à 96 puits.
  • Pour les tests immunologiques en phase solide, par ex. ELISA
  • Choix de quatre surfaces pour une liaison optimale
  • Les modules auto-portants sont faciles à manipuler
  • Système alphanumérique pour une orientation facile
  • Compatibles avec les équipements standard
  • Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
  • PS
Choix de la surface
  • PolySorp™, Immulon™ 1B et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
  • Les plaques Medisorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
  • Les plaques MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich
  • Les plaques MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
BreakApart Barrettes sécables
Propriété de liaison Légèrement hydrophile
Certifiés Oui
Couvercle Sans couvercle
Description Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 60 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Cadre
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Traitement de surface MediSorp
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Pour lier une vaste gamme de biomolécules
Nbre par carton 60
Nb par paquet 10
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Protéines