Learn More
Thermo Scientific™ Modules sécables Immuno blancs et noirs
BIOPHARMA
Code produit 10063743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Affinité de liaison universelle
MaxiSorp
PolySorp
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
50 pièces
60 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Couleur Conditionnement
10063743 MaxiSorp Noir 60 pièces
10521834 PolySorp Noir 60 pièces
10435205 PolySorp Blanc 60 pièces
10436473 MaxiSorp Blanc 60 pièces
10089174 Affinité de liaison universelle Noir 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10063743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 446471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    618.00€
    590.98€ / 60 pièces
    Économisez 27.02€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Maintenez les puits en place grâce à ces modules Breakable en blanc et en noir, garantissant une manipulation facile des dosages par fluorescence et luminescence.
Maintenez les puits en place en toute sécurité grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ en blanc et noir, garantissant que les dosages de fluorescence et de luminescence sont faciles à manipuler.
Caractéristiques :
  • Puits en polystyrène de haute qualité
  • Choix de deux surfaces passives pour optimiser le dosage
  • Les barrettes C8 s’adaptent en souplesse à la taille des échantillons et offrent une performance de lavage optimale
  • Facile à manipuler ; un seul puits peut être tenu aussi facilement que des barrettes
  • Compatible avec les instruments courants
Choix de la surface :
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
  • La plaque Thermo Scientific™ MaxiSorp™ est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich.
Blanc :
  • surface opaque et réfléchissante
  • Faibles interférences et bruit de fond minimal
Noir :
  • surface opaque qui absorbe la lumière
  • Couplage parasitaire et rétrodiffusion de la lumière minimum
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
BreakApart Barrettes sécables
Propriété de liaison Hydrophile
Certifiés Oui
Format Plaque à barrettes
Méthode de détection Fluorescence
Array 8 x 12
Conditionnement 60 boîtes
Type de liaison Adsorption
Couleur Noir
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Volume (métrique) des puits 350 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Fluorescence
Nbre par carton 60
Nb par paquet 10
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)