Learn More
Thermo Scientific™ Modules Immuno standard transparents
BIOPHARMA
Code produit 10244551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Hydrophile
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
Immulon 1 B
MaxiSorp
MediSorp
Meilleure capacité de liaison
MultiSorp
PolySorp
Volume (métrique) de travail:
250 μl
330 μl
350 μl
Type de puits:
Bords incurvés, fond plat (puits en C)
Rond
Modèle de puits:
C12
C8
F12
F16 (2x8 puits)
F8
U16
U8
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
320 pièces
50 pièces
60 pièces
640 pièces
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Volume (métrique) de travail Type de puits Modèle de puits Conditionnement
10244551 MaxiSorp 250 μl Rond C12 60 pièces
10721634 MaxiSorp 350 μl Rond F8 120 pièces
10294021 PolySorp 250 μl Bords incurvés, fond plat (puits en C) C8 60 pièces
10574941 MaxiSorp 250 μl Rond C8 -
10274071 PolySorp 250 μl Rond C8 60 pièces
10172881 MaxiSorp 250 μl Rond C8 60 pièces
10032391 MediSorp 350 μl Rond F8 60 pièces
10052411 MultiSorp 350 μl Rond F8 60 pièces
10797921 MaxiSorp 350 μl Rond F16 (2x8 puits) 60 pièces
10554831 MaxiSorp 350 μl Rond F8 60 pièces
10673832 PolySorp 350 μl Rond F8 60 pièces
12799995 Hydrophile 250 μl Rond U16 320 pièces
10174811 MaxiSorp 350 μl Rond F16 (2x8 puits) 320 pièces
10738091 PolySorp 350 μl Rond F16 (2x8 puits) 320 pièces
10227541 MaxiSorp 350 μl Rond F8 640 pièces
10748091 PolySorp 350 μl Rond F8 640 pièces
10505411 PolySorp 250 μl Rond C12 60 pièces
10386231 MaxiSorp 250 μl Rond U8 60 pièces
10396231 PolySorp 250 μl Rond U8 60 pièces
10079074 Immulon 2 HB 330 μl Rond F12 320 pièces
10406165 Immulon 2 HB 330 μl Rond F12 100 pièces
10364025 Immulon 1 B 330 μl Rond F12 100 pièces
10753886 Immulon 4 HBX 330 μl Rond F12 100 pièces
10695757 Meilleure capacité de liaison 350 μl Rond F8 50 pièces
10497305 Immulon 1 B 330 μl Rond F12 320 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 10244551 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 473709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00€
    443.98€ / 60 pièces
    Économisez 20.02€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Travaillez sur des applications qui assurent une parfaite reproductibilité d’un puits à un autre grâce à ces modules immunologiques standard transparents. Compatibles avec les équipements standard.
Travaillez sur des applications assurant une parfaite reproductibilité d’un puits à un autre grâce aux modules Immuno Thermo Scientific™ standard transparents équipés de plaques de module Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ développées pour les techniques ELISA. Fabriqués pour être compatibles avec les équipements standard, ces modules apportent beaucoup de souplesse dans l’utilisation de composants avec petits volumes d’échantillons. Ils reposent sur les meilleures normes qualité et certifications du marché.
Les modules standard Thermo Scientific sont équipés de plaques en barrettes avec des modules solides qui peuvent être facilement insérés et retirés de leur cadre. L’utilisation de la plaque est ainsi optimisée avec des échantillons de petite taille.
  • Plusieurs formats de bandelettes : Barrette à 8 puits, barrette à 12 puits, barrette à 16 puits (deux colonnes de 8 puits)
  • Plusieurs formes de puits : fond plat, fond en C (bords arrondis), puits en forme de U, puits StarWell (les puits sont dotés d’ailettes pour augmenter la surface et améliorer la performance)
  • Plusieurs surfaces pour optimiser la performance du dosage
  • Les modules restent dans le cadre lorsqu'il est retourné
  • Cadre empilable doté de repères pour l’orientation du couvercle
  • Puits en polystyrène dans un cadre en polyéthylène
  • Tubulure externes : 128 × 86mm
Choix de la surface
  • PolySorp™, Immulon 1B et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
  • Les plaques Medisorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
  • Les plaques MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich
  • Les plaques MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles.
Informations de commande :
Modules auto-portants. Les numéros 95029440 et 464394 certifiés. Les cadres et les modules sont disponibles séparément. Du film adhésif et des bandelettes de bouchons sont disponibles. Des modules à code-couleur sont disponibles sur demande. Pour plus de détails, contactez le service client ou votre responsable de compte.
Certifications
Les produits spécifiés dans le graphique sont certifiés pour : l’adsorption des IgG ; CV < 5 % entre les puits ; tous les résultats à +/- 10 % de la moyenne ; et le fond de tous les puits à +/- 0,005 unités d’absorbance de la moyenne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
BreakApart Non
Propriété de liaison Hydrophile
Certifications/Conformité Certifié pour l’adsorption des IgG ; CV < 5 % entre les puits
Certifiés Oui
Format Étalon
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 60 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Cadre
Matériau PS
Volume (métrique) des puits 350 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
Nbre par carton 60
Nb par paquet 10
Blocage de la plaque Aucun
Quantité 60/boîte
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)
Modèle de puits C12