Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standard Modules, EB, black
Code produit 10507365
Change view
Click to view available options
Array:
8 x 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array
10507365 8 x 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10507365 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 95029490
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conduct fluorescence- and luminescence-based immunoassays and binding assays using Thermo Scientific™ Immuno Standard Modules White and Black.
Features:
  • Available in eight-, 12- or 16-well strips
  • Framed or unframed for choice of optimal assay
  • Flat-bottom or C-shaped wells
  • Choice of three surface types for optimal binding
  • White format for highest possible signal reflection with low background fluorescence; recommended for epifluorescence
  • Black format to reduce back scatter light which may be encountered in epifluorescence
  • Transparent or clear format for use in Time Resolved Fluorescence applications only
Choice of Surface:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ and Microlite™ 1+ are for adsorption of hydrophobic molecules.
  • Microlite 2+ is slightly hydrophilic and binds a diverse range of biomolecules.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ is hydrophilic and ideal for antibody sandwich assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Hydrophile
Certifiés No
Format Strip Plate
Méthode de détection Fluorescence
Array 8 x 12
Conditionnement 50 Boxes
Couleur Black
Type de produit Microplate Strip
Matériau Polystyrene
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 330 μl
Type de puits Flat Bottom (F-well)
À utiliser avec (application) Fluorescence
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)