Learn More
Thermo Scientific™ Modules immunologiques standard blancs et noirs, Immulon, F12, Microlite 2, 380 μl
Description
Effectuez des immunodosages par fluorescence et luminescence et des tests de liaison grâce aux modules Thermo Scientific™ Immuno standard blancs et noirs.
Caractéristiques :
- Disponibles en barrettes de 8, 12 ou 16 puits
- Avec ou sans cadre pour choisir le dosage optimal
- Puits à fond plat ou en forme de C
- Choix de trois types de surface pour liaison optimale
- Le format blanc offre une réflexion du signal extrêmement élevée et un faible bruit de fond en fluorescence ; recommandé pour l’épifluorescence
- Le format noir réduit la rétrodiffusion de la lumière pouvant être observée en épifluorescence
- Le format transparent ou incolore est à utiliser en fluorescence en temps résolu uniquement
Choix de la surface :
- Thermo Scientific™ PolySorp™ et Microlite™ 1+ sont destinés à l’adsorption des molécules hydrophobes.
- Microlite 2+ est légèrement hydrophile et se lie à une grande variété de biomolécules.
- La plaque Thermo Scientific™ MaxiSorp™ est hydrophile et idéale pour les dosages d’anticorps par méthode sandwich.
Spécification
Spécification
| BreakApart | Barrettes sécables |
| Propriété de liaison | Légèrement hydrophile |
| Certifiés | No |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Conditionnement | 320 sachets, 320 boîtes |
| Type de liaison | Adsorption |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Barrette pour microplaques |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |