Learn More
Thermo Scientific™ Modules Immuno standard blancs et noirs
BIOPHARMA
Code produit p-4525215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Volume (métrique) des puits:
350 μl
380 μl
400 μl
Traitement de surface:
Hydrophobe
MaxiSorp
PolySorp
Conditionnement:
320 pièces
60 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Volume (métrique) des puits Traitement de surface Conditionnement
10376231 Blanc 350 μl MaxiSorp 60 pièces
10040591 Blanc 350 μl PolySorp 60 pièces
10080611 Transparent 350 μl MaxiSorp 60 pièces
10759081 Noir 400 μl MaxiSorp 60 pièces
10060591 Noir 400 μl PolySorp 60 pièces
10634247 Blanc 380 μl Hydrophobe 320 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10376231 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 437591
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Réalisez des immunoessais par fluorescence et luminescence et des tests de liaison avec ces modules immunologiques standard noirs et blancs.
Effectuez des immunodosages par fluorescence et luminescence et des tests de liaison grâce aux modules Thermo Scientific™ Immuno standard blancs et noirs.
Caractéristiques :
  • Disponibles en barrettes de 8, 12 ou 16 puits
  • Avec ou sans cadre pour choisir le dosage optimal
  • Puits à fond plat ou en forme de C
  • Choix de trois types de surface pour liaison optimale
  • Le format blanc offre une réflexion du signal extrêmement élevée et un faible bruit de fond en fluorescence ; recommandé pour l’épifluorescence
  • Le format noir réduit la rétrodiffusion de la lumière pouvant être observée en épifluorescence
  • Le format transparent ou incolore est à utiliser en fluorescence en temps différé uniquement
Choix de la surface :
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ et Microlite™ 1+ sont destinés à l’adsorption des molécules hydrophobes.
  • Microlite 2+ est légèrement hydrophile et se lie à une grande variété de biomolécules.
  • La plaque Thermo Scientific™ MaxiSorp™ est hydrophile et idéale pour les dosages d’anticorps par méthode sandwich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
BreakApart Non
Propriété de liaison Hydrophile
Certifiés Oui
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Chimiluminescence
Array 8 x 12
Conditionnement 60 boîtes
Type de liaison Adsorption
Couleur Blanc
Type de produit Barrette pour microplaques
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 350 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Fluorescence et luminescence
Nbre par carton 60
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)