Learn More
Thermo Scientific™ Tubes et bouchons Immuno
BIOPHARMA
Product Code. 10316141
Change view
Click to view available options
Matériau:
PS
Polystyrène
Polyéthylène
Diamètre (métrique) externe:
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
Type de produit:
Bouchon
Tubes et bouchons Immuno
À utiliser avec (équipement):
11mm (D.E.) Tubes
12mm (D.E.) Tubes
15mm (D.E.) Tubes
Tube Immuno
Unit Size:
1200 pièces
1800 pièces
2400 pièces
3000 pièces
3600 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau Diamètre (métrique) externe Type de produit À utiliser avec (équipement) Unit Size
10316141 Polyéthylène 11 mm Bouchon 11mm (D.E.) Tubes 3600 pièces
10172831 Polyéthylène 15 mm Bouchon 15mm (D.E.) Tubes 2400 pièces
10736662 Polyéthylène 12 mm Bouchon 12mm (D.E.) Tubes 3000 pièces
10254071 Polyéthylène 12 mm Tubes et bouchons Immuno Tube Immuno 3000 pièces
10419962 PS 12 mm Tubes et bouchons Immuno Tube Immuno 3000 pièces
10596171 Polystyrène 11 mm Tubes et bouchons Immuno Tube Immuno 1800 pièces
10643452 Polyéthylène 11 mm Tubes et bouchons Immuno - 3600 pièces
10419002 Polyéthylène 15 mm Tubes et bouchons Immuno Tube Immuno 1200 pièces
10104421 PS 12 mm Tubes et bouchons Immuno Tube Immuno 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10316141 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 341866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    231.00€ / 3600 pièces
    Économisez 18.00€
    7% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Assurez la reproductibilité de vos résultats dosage après dosage grâce à ces tubes et bouchons immuno convenant parfaitement aux dosages ELISA, RIA en phase solide et RIA en phase liquide.
Assurez la reproductibilité de vos résultats dosage après dosage grâce aux tubes et bouchons Thermo Scientific™ Immuno convenant parfaitement aux dosages ELISA, RIA en phase solide et RIA en phase liquide. Ces produits reposent sur les meilleures normes qualité et certifications du marché.
Caractéristiques :
  • Proposés avec choix de trois surfaces pour une liaison optimale
  • Trois tailles de tubes avec bouchons disponibles (à commander séparément)
  • Compatibles avec les équipements standard
Choix de la surface :
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ est une surface hydrophobe pour la liaison préférentielle des biomolécules présentant des domaines hydrophobes.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ est une surface hydrophile optimisée pour la liaison des IgG et présentant également une liaison accrue pour de nombreuses autres protéines et biomolécules à caractère hydrophile / hydrophobe.
  • Thermo Scientific™ MiniSorp™ est un matériau à base de polyéthylène qui permet de disposer d’une surface à faible liaison.
Tubes pour immunodosages en phase liquide (réf.° 443990, 468608) :
  • Surface MiniSorp
  • Moulés à partir d’une formulation de polyéthylène spéciale
  • Pour les immunodosages en phase liquide, notamment RIA, pour le stockage de réactifs ou la collecte des fractions chromatographiques
Tubes pour immunodosages en phase solide :
  • Surfaces PolySorp et MaxiSorp disponibles pour choisir la liaison optimale
  • Pour les techniques immunologiques en phase solide, notamment IRMA, ELISA et ILMA
  • Homogénéité de liaison certifiée
  • Polystyrène haute qualité pour une qualité optimale
  • Conception StarTube offrant une meilleure sensibilité et des temps de dosage plus rapides
  • Permet d’améliorer la sensibilité du dosage et de réduire les temps d’incubation
Recommandé dans les cas suivants :
  • ELISA
  • RIA en phase solide
  • RIA en phase liquide
  • Stockage d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Polyéthylène
Type de produit Bouchon
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Nb par paquet 600
Nbre par carton 3600
Volume (métrique) Sans objet
À utiliser avec (équipement) 11mm (D.E.) Tubes