Learn More
Karl Hecht™ Lames imprimées par immunofluorescence
Code produit 10053881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement:
Époxy bleu
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement Conditionnement
10053881 Époxy bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10053881 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42424010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.30€
    88.41€ / 100 pièces
    Économisez 27.89€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Marquage CE avec revêtement époxy bleu.
  • 1 cercle d'environ 8 mm de diamètre
  • Épaisseur d'environ 1 mm
  • Dimensions de la diapositive : environ 75 x 25 mm
  • 100/boîte
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Nb par paquet 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Certifications/Conformité CE
Revêtement Époxy bleu
Description 1 cercle de 8 mm de diamètre
À utiliser avec (application) Applications d'immunofluorescence
Dimensions (L x l) 75 x 25 mm